2-Nitroethanol ≥93.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
N0368-25G N0368-5G
TCIAN0368-25GEA 2950 SEK
TCIAN0368-25G TCIAN0368-5G
2-Nitroethanol ≥93.0%
2-Nitroethanol
Formel: C₂H₅NO₃
MW: 91,07 g/mol
Kokpunkt: 197°C
Smältpunkt: –80 °C
Densitet: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007405
CAS nummer: 625-48-9
EINECS: 210-895-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee09796a92078c3c675a054870c8cc69cf9553eb&vid=ee09796a92078c3c675a054870c8cc69cf9553eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %