2-(2-Aminoetylamino)etanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: AEEA
A0299-500ML A0299-25ML
TCIAA0299-500MLEA 375 SEK
TCIAA0299-500ML TCIAA0299-25ML
2-(2-Aminoetylamino)etanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Aminoetylamino)etanol
Formel: C₄H₁₂N₂O
Kokpunkt: 238 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –28 °C
Densitet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 125°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008170
CAS nummer: 111-41-1
EINECS: 203-867-5
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1120f1c6997fef1fd69a4bfc045c3481d9a040f1&vid=1120f1c6997fef1fd69a4bfc045c3481d9a040f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %