2-(2-Aminoethoxy)ethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
A0301-25ML
A0301-500ML
TCIAA0301-25MLEA
230
SEK
TCIAA0301-25ML
TCIAA0301-500ML
2-(2-Aminoethoxy)ethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Formel:
C₄H₁₁NO₂ MW: 105.14 g/mol Kokpunkt: 223°C Smältpunkt: -11 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008181 CAS nummer: 929-06-6 EINECS: 213-195-4 UN: 3055 ADR: 8 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |