2-Aminoetyldimetylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
Fara
D0719-25ML D0719-500ML D0719-100ML
TCIAD0719-25MLEA 335 SEK
TCIAD0719-25ML TCIAD0719-500ML TCIAD0719-100ML
2-Aminoetyldimetylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminoetyldimetylamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Kokpunkt: 107°C
Smältpunkt: –70 °C
Densitet: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 18°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008175
CAS nummer: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&vid=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %