Methyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
T2029-25G
T2029-5G
TCIAT2029-25GEA
1575
SEK
TCIAT2029-25G
TCIAT2029-5G
Methyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0%
Methyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₂H₃F₃O₃S Kokpunkt: 99°C Densitet: 1,45 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 38°C |
MDL Number:
MFCD00000409 CAS nummer: 333-27-7 EINECS: 206-371-7 UN: 2920 ADR: 8,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |