Ethyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
T1191-25G
T1191-5G
TCIAT1191-25GEA
2375
SEK
TCIAT1191-25G
TCIAT1191-5G
Ethyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0%
Ethyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₃H₅F₃O₃S Kokpunkt: 115°C Densitet: 1,374 g/cm³ (0 °C) Flampunkt: 35°C |
MDL Number:
MFCD00000410 CAS nummer: 425-75-2 EINECS: 207-037-3 UN: 2924 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |