Trifluorättiksyra anhydrid ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Trifluoracetic anhydride, TFAA
T0433-20ML T0433-400ML T0433-100ML
TCIAT0433-20MLEA 285 SEK
TCIAT0433-20ML TCIAT0433-400ML TCIAT0433-100ML
Trifluorättiksyra anhydrid ≥98.0%
Trifluorättiksyra anhydrid
Formel: C₄F₆O₃
Kokpunkt: 40°C
Smältpunkt: –65 °C
Densitet: 1,487 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000416
CAS nummer: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=453f87c60a47788082c750b91c7b8b481732e07c&vid=453f87c60a47788082c750b91c7b8b481732e07c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %