Methyl trifluoroacetate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
T0680-25G
T0680-500G
TCIAT0680-25GEA
285
SEK
TCIAT0680-25G
TCIAT0680-500G
Methyl trifluoroacetate ≥98.0%
Methyl trifluoroacetate
Formel:
C₃H₃F₃O₂ Kokpunkt: 43°C Smältpunkt: –78 °C Densitet: 1,2639 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: -20°C |
MDL Number:
MFCD00000417 CAS nummer: 431-47-0 EINECS: 207-074-5 UN: 2924 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |