Methyl hexanoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
H0111-25ML
H0111-500ML
TCIAH0111-25MLEA
245
SEK
TCIAH0111-25ML
TCIAH0111-500ML
Methyl hexanoate ≥98.0%
Methyl hexanoate
Formel:
C₇H₁₄O₂ Kokpunkt: 150°C Smältpunkt: –63 °C Densitet: 0,88 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 46°C |
MDL Number:
MFCD00009510 CAS nummer: 106-70-7 EINECS: 203-425-1 UN: 3272 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Acid Value | max. 1.0 |