Methyl laurate ≥98.0%
Leverantör: TCI
L0015-25ML
L0015-500ML
TCIAL0015-25MLEA
295
SEK
TCIAL0015-25ML
TCIAL0015-500ML
Methyl laurate ≥98.0%
Methyl laurate
Formel:
C₁₃H₂₆O₂ Kokpunkt: 262°C Smältpunkt: 5°C Densitet: 0,8694 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 134°C |
MDL Number:
MFCD00008966 CAS nummer: 111-82-0 EINECS: 203-911-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |