Etylacetylacetat ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
A0649-25G A0649-500G
TCIAA0649-25GEA 215 SEK
TCIAA0649-25G TCIAA0649-500G
Etylacetylacetat ≥98.0%
Etylacetylacetat
Formel: C₆H₁₀O₃
Kokpunkt: 184°C
Smältpunkt: –45 °C
Densitet: 1,0188 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 75°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009199
CAS nummer: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 14,03758
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44cb704dc6f8ecaaee0805da8c4000670b3bee73&vid=44cb704dc6f8ecaaee0805da8c4000670b3bee73&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %