Ethyl pyruvate ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
P0891-25ML P0891-500ML P0891-100ML
TCIAP0891-25MLEA 215 SEK
TCIAP0891-25ML TCIAP0891-500ML TCIAP0891-100ML
Ethyl pyruvate ≥97.0%
Ethyl pyruvate
Formel: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Kokpunkt: 142°C
Smältpunkt: -50
Flampunkt: 51°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009123
CAS nummer: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 14,08021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a81401d537521c3d159ae1ae85aafe70deb332bb&vid=a81401d537521c3d159ae1ae85aafe70deb332bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 97.0 %