2-Chloroethyl isothiocyanate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C2245-1G
C2245-5G
TCIAC2245-1GEA
230
SEK
TCIAC2245-1G
TCIAC2245-5G
2-Chloroethyl isothiocyanate ≥98.0%
2-Chloroethyl isothiocyanate
Formel:
C₃H₄ClNS MW: 121.59 g/mol Kokpunkt: 60°C Flampunkt: 43°C |
MDL Number:
MFCD00041125 CAS nummer: 6099-88-3 UN: 1992 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |