(R)-(+)-α-Metylbenzylamin ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: (R)-(+)-1-Fenyletylamin
P0794-25ML P0794-500ML P0794-100ML
TCIAP0794-25MLEA 405 SEK
TCIAP0794-25ML TCIAP0794-500ML TCIAP0794-100ML
(R)-(+)-α-Metylbenzylamin ≥99.0%
(R)-(+)-α-Metylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Kokpunkt: 85°C
Smältpunkt: 32.5
Flampunkt: 70°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064405
CAS nummer: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9074e348f042639b9094ac142701e2f83761b174&vid=9074e348f042639b9094ac142701e2f83761b174&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +37.0 to +41.0 deg (neat)