(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
D(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-Butane-2,3-diol, (R,R)-(-)-2,3-Butylene glykol, (R,R)-(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (R,R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylene glykol
B1161-1G
B1161-5G
TCIAB1161-1GEA
710
SEK
TCIAB1161-1G
TCIAB1161-5G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol ≥97.0%
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Formel:
C₄H₁₀O₂ MW: 90,12 g/mol Kokpunkt: 80°C Smältpunkt: 16 °C Densitet: 0,98 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 85°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00064267 CAS nummer: 24347-58-8 EINECS: 246-186-9 Merck Index: 13,01567 |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |