(R)-(-)-1,3-Butanediol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B1159-1G B1159-5G
TCIAB1159-1GEA 765 SEK
TCIAB1159-1G TCIAB1159-5G
(R)-(-)-1,3-Butanediol ≥98.0%
(R)-(-)-1,3-Butanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
Kokpunkt: 117°C
Densitet: 1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 122°C
MDL Number: MFCD00064277
CAS nummer: 6290-03-5
EINECS: 228-532-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1e5d0555a57f25db95670c7be6f77a12ebe8b1a&vid=e1e5d0555a57f25db95670c7be6f77a12ebe8b1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -32.0 deg (C=1, EtOH)