3,5-Dihydroxytoluen monohydrat ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M0426-25G
M0426-5G
TCIAM0426-25GEA
1575
SEK
TCIAM0426-25G
TCIAM0426-5G
3,5-Dihydroxytoluen monohydrat ≥98.0%
3,5-Dihydroxytoluen monohydrat
Formel:
C₇H₈O₂·1H₂O Kokpunkt: 290 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 56…61 °C Densitet: 1,29 g/cm³ (4 °C) Flampunkt: 159 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00149092 CAS nummer: 6153-39-5 EINECS: 207-984-2 Merck Index: 14,06864 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |
Water | 11.0 to 14.0 % |