(±)-1-Octyn-3-ol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
O0196-25ML O0196-250ML
TCIAO0196-25MLEA 605 SEK
TCIAO0196-25ML TCIAO0196-250ML
(±)-1-Octyn-3-ol ≥98.0%
(±)-1-Octyn-3-ol
Formel: C₈H₁₄O
Kokpunkt: 83°C
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 63°C
MDL Number: MFCD00004588
CAS nummer: 818-72-4
EINECS: 212-455-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0624dac1a06169803189f9f9b23953807281037f&vid=0624dac1a06169803189f9f9b23953807281037f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %