(±)-1-Hexyn-3-ol ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
H0141-25ML
H0141-5ML
TCIAH0141-25MLEA
1725
SEK
TCIAH0141-25ML
TCIAH0141-5ML
(±)-1-Hexyn-3-ol ≥95.0%
(±)-1-Hexyn-3-ol
Formel:
C₆H₁₀O Kokpunkt: 141°C Smältpunkt: –80 °C Densitet: 0,872 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 47°C |
MDL Number:
MFCD00014408 CAS nummer: 105-31-7 EINECS: 203-286-7 UN: 2929 ADR: 6.1,I |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |