(±)-1-Octen-3-ol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
O0159-25ML
O0159-100ML
TCIAO0159-25MLEA
405
SEK
TCIAO0159-25ML
TCIAO0159-100ML
(±)-1-Octen-3-ol ≥98.0%
(±)-1-Octen-3-ol
Formel:
C₈H₁₆O Kokpunkt: 166°C Smältpunkt: –49 °C Densitet: 0,83 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 63°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004589 CAS nummer: 3391-86-4 EINECS: 222-226-0 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |