(±)-2-Metyl-2,4-pentandiol ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
M0384-25ML
M0384-500ML
TCIAM0384-25MLEA
215
SEK
TCIAM0384-25ML
TCIAM0384-500ML
(±)-2-Metyl-2,4-pentandiol ≥99.0%
(±)-2-Metyl-2,4-pentandiol
Formel:
C₆H₁₄O₂ Kokpunkt: 197°C Smältpunkt: –40 °C Densitet: 0,923 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 98°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004547 CAS nummer: 107-41-5 EINECS: 203-489-0 Merck Index: 14,04710 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |