(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T0991-25ML
T0991-500ML
TCIAT0991-25MLEA
215
SEK
TCIAT0991-25ML
TCIAT0991-500ML
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol ≥98.0%
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol
Formel:
C₁₀H₂₂O Kokpunkt: 196°C Densitet: 0,828 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 84°C |
MDL Number:
MFCD00004482 CAS nummer: 78-69-3 EINECS: 201-133-9 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |