(±)-1,2-Butanediol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1,2-Dihydroxybutane, (±)-1,2-Butylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy butane, 1,2-Butylene glycol, Butane-1,2-diol, 1,2-Butanediol
B0804-500G B0804-25G
TCIAB0804-500GEA 605 SEK
TCIAB0804-500G TCIAB0804-25G
(±)-1,2-Butanediol ≥98.0%
(±)-1,2-Butanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Kokpunkt: 193
Smältpunkt: -50
MDL Number: MFCD00004570
CAS nummer: 584-03-2
EINECS: 209-527-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dff144a2140af5c179af439cbf9b0908458d42b&vid=7dff144a2140af5c179af439cbf9b0908458d42b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %