(±)-3-Undecanol ≥94.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: (±)-3-Hydroxy undecane, 3-Undecanol
U0028-25ML U0028-5ML
TCIAU0028-25MLEA 3050 SEK
TCIAU0028-25ML TCIAU0028-5ML
(±)-3-Undecanol ≥94.0%
(±)-3-Undecanol
Formel: C₁₁H₂₄O
MW: 172,31 g/mol
Kokpunkt: 132°C
Flampunkt: 38°C
MDL Number: MFCD00046730
CAS nummer: 6929-08-4
EINECS: 230-054-2
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1859437cbbb8659828420bded8bcb632500294f&vid=e1859437cbbb8659828420bded8bcb632500294f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %