(±)-2-Tridecanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Tridecanol, (±)-2-Hydroxy tridecane
T0633-25G T0633-5G
TCIAT0633-25GEA 15225 SEK
TCIAT0633-25G TCIAT0633-5G
(±)-2-Tridecanol ≥98.0%
(±)-2-Tridecanol
Formel: C₁₃H₂₈O
MW: 200,36 g/mol
Kokpunkt: 265°C
Smältpunkt: 23 °C
Densitet: 0,8215 g/cm³ (34 °C)
MDL Number: MFCD00037601
CAS nummer: 1653-31-2
EINECS: 216-723-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa42373e68e1cda3d7a0604d79bee70bce208bdb&vid=aa42373e68e1cda3d7a0604d79bee70bce208bdb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %