(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
Fara
D1721-25G D1721-500G
TCIAD1721-25GEA 645 SEK
TCIAD1721-25G TCIAD1721-500G
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propanediol
Formel: C₇H₁₇NO₂
Kokpunkt: 233°C
Smältpunkt: –30 °C
Densitet: 0,9762 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00004716
CAS nummer: 621-56-7
EINECS: 210-693-3
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2abca30fc11bcd06d987e6c21c7e87ac051406eb&vid=2abca30fc11bcd06d987e6c21c7e87ac051406eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %