(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
C0268-25G C0268-500G
TCIAC0268-25GEA 215 SEK
TCIAC0268-25G TCIAC0268-500G
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0%
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formel: C₃H₇ClO₂
Kokpunkt: 213 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: -40°C
Densitet: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 137°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004712
CAS nummer: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02145
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b5b9c0d4c82075b9a1581610a1478636706350d&vid=9b5b9c0d4c82075b9a1581610a1478636706350d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %