(±)-2,3-Dibrom-1-propanol ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2,3-Dibromo-1-propanol, Glycerol alpha,beta-Dibromohydrin, alpha,beta-Dibromohydrin
D0204-25G D0204-500G
TCIAD0204-25GEA 245 SEK
TCIAD0204-25G TCIAD0204-500G
(±)-2,3-Dibrom-1-propanol ≥95.0%
(±)-2,3-Dibrom-1-propanol
Formel: HOCH₂BrCHCH₂Br
MW: 217,89 g/mol
Kokpunkt: 99°C
Smältpunkt: 8 °C
Densitet: 2,1682 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00004699
CAS nummer: 96-13-9
EINECS: 202-480-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fe83d0694b943e8251e00aef964b2f3e3d491ed&vid=0fe83d0694b943e8251e00aef964b2f3e3d491ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %