Platinum ≥99.98%, pulver -200/+400 mesh
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
46830.03 46830.06
46830.03EA 7475 SEK
46830.03 46830.06
Platinum ≥99.98%, pulver -200/+400 mesh
Platinum
Formel: Pt
Kokpunkt: 4530 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1773 °C
Densitet: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II