Palladium ≥99.95%, tråd, annealed, Ø 0.4 mm (0.0159 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
46327.G1 46327.G5
46327.G1EA 12475 SEK
46327.G1 46327.G5
Palladium ≥99.95%, tråd, annealed, Ø 0.4 mm (0.0159 in)
Palladium
Formel: Pd
MW: 106.420 g/mol
Densitet: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6