Zinkbromid ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Zinc (II) bromide
Z0013-25G Z0013-300G
TCIAZ0013-25GEA 230 SEK
TCIAZ0013-25G TCIAZ0013-300G
Zinkbromid ≥98.0%
Zinkbromid
Formel: Br₂Zn
MW: 225.2 g/mol
Kokpunkt: 697°C
Smältpunkt: 394°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011294
CAS nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf82e53e0b33c6e34dae9354da3ffea74cbb1287&vid=9f54803a93bbcc85a8b9b8523cedc6a163b7e2e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %