Triethylsilane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
T0662-250ML T0662-25ML
TCIAT0662-250MLEA 1675 SEK
TCIAT0662-250ML TCIAT0662-25ML
Triethylsilane ≥98.0%
Triethylsilane
Formel: C₆H₁₆Si
MW: 116,28 g/mol
Kokpunkt: 108°C
Smältpunkt: –156,9 °C
Densitet: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –3°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009018
CAS nummer: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc8965241e5ae4a2663c9fae8190fd4b27c2171&vid=4bc8965241e5ae4a2663c9fae8190fd4b27c2171&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %