Triisopropylsilane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
T1533-100ML T1533-25ML T1533-5ML
TCIAT1533-100MLEA 885 SEK
TCIAT1533-100ML TCIAT1533-25ML TCIAT1533-5ML
Triisopropylsilane ≥98.0%
Triisopropylsilane
Formel: C₉H₂₂Si
MW: 158.36 g/mol
Kokpunkt: 166°C
Flampunkt: 37°C
MDL Number: MFCD00009657
CAS nummer: 6485-79-6
EINECS: 464-880-1
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=476a2193bc8767e9dbe4c499f615b0630f878d01&vid=476a2193bc8767e9dbe4c499f615b0630f878d01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %