Dietylfumarat ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Fumaric acid diethyl ester
F0068-25ML
F0068-500ML
TCIAF0068-25MLEA
215
SEK
TCIAF0068-25ML
TCIAF0068-500ML
Dietylfumarat ≥98.0%
Dietylfumarat
Formel:
C₈H₁₂O₄ MW: 172.18 g/mol Kokpunkt: 219°C Smältpunkt: 2°C Flampunkt: 111°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00064455 CAS nummer: 623-91-6 EINECS: 210-819-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |