Metyltiocyanat ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
T0201-25ML T0201-500ML
TCIAT0201-25MLEA 470 SEK
TCIAT0201-25ML TCIAT0201-500ML
Metyltiocyanat ≥98.0%
Metyltiocyanat
Formel: C₂H₃NS
MW: 73.12 g/mol
Kokpunkt: 130°C
Smältpunkt: -5
Flampunkt: 38°C
MDL Number: MFCD00001830
CAS nummer: 556-64-9
EINECS: 209-134-6
UN: 1992
ADR: 3 III
Merck Index: 14,06127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6edfda71961d19faefd697571d0a3d882abfac09&vid=6edfda71961d19faefd697571d0a3d882abfac09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %