Ethyl thiocyanate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Ethyl Rhodanide, Thiocyanic acid ethyl ester
T0200-25ML
T0200-500ML
TCIAT0200-25MLEA
2225
SEK
TCIAT0200-25ML
TCIAT0200-500ML
Ethyl thiocyanate ≥98.0%
Ethyl thiocyanate
Formel:
C₃H₅NS MW: 87.15 g/mol Kokpunkt: 145°C Smältpunkt: -86 Flampunkt: 42°C |
MDL Number:
MFCD00001834 CAS nummer: 542-90-5 EINECS: 208-833-3 UN: 1992 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |