Tetramethylgermane 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Fara
T1158-1G T1158-5G
TCIAT1158-1GEA 485 SEK
TCIAT1158-1G TCIAT1158-5G
Tetramethylgermane 98,0 GC_ANALYSMETOD
Tetramethylgermane
Formel: C₄H₁₂Ge
MW: 132.75 g/mol
Kokpunkt: 43°C
Smältpunkt: -88
Densitet: 0.9781
Flampunkt: –37°C
MDL Number: MFCD00014843
CAS nummer: 865-52-1
EINECS: 212-745-0
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30f8e2b3c9d9fffa1ee4ac28dc7a9d5d963ce44e&vid=30f8e2b3c9d9fffa1ee4ac28dc7a9d5d963ce44e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %