Tween® 80
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T0546-25G T0546-500G
TCIAT0546-25GEA 230 SEK
TCIAT0546-25G TCIAT0546-500G
Tween® 80
Tween® 80
Kokpunkt: ? 100 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –21 °C
Densitet: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 295°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082107
CAS nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 14,07582
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Saponification Value 45.0 to 55.0
Water max. 4.0 %
Acid Value max. 2.0