Propyltrimethoxysilane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Trimethoxy(propyl)silane
T1801-25ML T1801-500ML
TCIAT1801-25MLEA 255 SEK
TCIAT1801-25ML TCIAT1801-500ML
Propyltrimethoxysilane ≥98.0%
Propyltrimethoxysilane
Formel: C₆H₁₆O₃Si
MW: 164,28 g/mol
Kokpunkt: 142 - 143 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 34°C
MDL Number: MFCD00043026
CAS nummer: 1067-25-0
EINECS: 213-926-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da2df305dc92310635f8506e57151f3b4bec646c&vid=da2df305dc92310635f8506e57151f3b4bec646c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %