Propionsyraanhydrid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
Fara
P0513-25G P0513-500G
TCIAP0513-25GEA 350 SEK
TCIAP0513-25G TCIAP0513-500G
Propionsyraanhydrid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Propionsyraanhydrid
Formel: C₆H₁₀O₃
Kokpunkt: 168°C
Smältpunkt: –45 °C
Densitet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 66°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009303
CAS nummer: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07826
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8663ba443a9165e2d81221a8939b91b92b5720f1&vid=8663ba443a9165e2d81221a8939b91b92b5720f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %