Polyetylenglykol 4.000
Leverantör: TCI
P0885-25G P0885-500G
TCIAP0885-25GEA 215 SEK
TCIAP0885-25G TCIAP0885-500G
Polyetylenglykol 4.000
Polyetylenglykol 4.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Kokpunkt: 250 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 53…58 °C
Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00081839
CAS nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Average molecular weight 2,600 to 3,800
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C