Polyetylenglykol 400
Leverantör: TCI
N0443-25G N0443-500G
TCIAN0443-25GEA 215 SEK
TCIAN0443-25G TCIAN0443-500G
Polyetylenglykol 400
Polyetylenglykol 400
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Kokpunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 4…8 °C
Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 224°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00081839
CAS nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average molecular weight 380 to 420