Polyetylenglykol 300
Leverantör: TCI
Synonyms:
PEG 300
H0543-25G
H0543-500G
TCIAH0543-25GEA
215
SEK
TCIAH0543-25G
TCIAH0543-500G
Polyetylenglykol 300
Polyetylenglykol 300
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Smältpunkt: –15…–10 °C Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 196°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 14,07568 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Average molecular weight | 290 to 305 |