Ethyl valerate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Ethyl Pentanoate, Valeric acid ethyl ester
V0004-25ML
V0004-500ML
TCIAV0004-25MLEA
215
SEK
TCIAV0004-25ML
TCIAV0004-500ML
Ethyl valerate ≥98.0%
Ethyl valerate
Formel:
C₇H₁₄O₂ MW: 130,19 g/mol Kokpunkt: 145°C Smältpunkt: –91 °C Densitet: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 41°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009479 CAS nummer: 539-82-2 EINECS: 208-726-1 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 12,10042 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |