Valeryl chloride ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
V0010-25ML V0010-500ML V0010-100ML
TCIAV0010-25MLEA 215 SEK
TCIAV0010-25ML TCIAV0010-500ML TCIAV0010-100ML
Valeryl chloride ≥98.0%
Valeryl chloride
Formel: C₅H₉ClO
Kokpunkt: 126°C
Smältpunkt: –110°C
Densitet: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 32°C
MDL Number: MFCD00000757
CAS nummer: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
UN: 2502
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0772b4d6d8d305a7feb2ee1145fffbb3221001de&vid=0772b4d6d8d305a7feb2ee1145fffbb3221001de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %