Trimetylfosfat ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Trimethylphosphate
P0271-25G P0271-500G
TCIAP0271-25GEA 215 SEK
TCIAP0271-25G TCIAP0271-500G
Trimetylfosfat ≥98.0%
Trimetylfosfat
Formel: C₃H₉O₄P
MW: 140,08 g/mol
Kokpunkt: 197°C
Smältpunkt: –46°C
Densitet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 107°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008348
CAS nummer: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=008f85c1ddec375a085be0fb04b38b3bd5e7a4d0&vid=008f85c1ddec375a085be0fb04b38b3bd5e7a4d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %