Trietylfosfat ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
P0270-25G P0270-500G
TCIAP0270-25GEA 215 SEK
TCIAP0270-25G TCIAP0270-500G
Trietylfosfat ≥99.0%
Trietylfosfat
Formel: C₆H₁₅O₄P
MW: 182,16 g/mol
Kokpunkt: 216°C
Smältpunkt: –57 °C
Densitet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 111°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009077
CAS nummer: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 14,09674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cad420bd9e4282a37f5522d63e9bbe7a51007de2&vid=cad420bd9e4282a37f5522d63e9bbe7a51007de2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %