Trietylborat ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
B0520-25ML B0520-500ML B0520-100ML
TCIAB0520-25MLEA 215 SEK
TCIAB0520-25ML TCIAB0520-500ML TCIAB0520-100ML
Trietylborat ≥97.0%
Trietylborat
Formel: C₆H₁₅BO₃
MW: 145.99 g/mol
Kokpunkt: 118°C
Smältpunkt: –85°C
Flampunkt: 11°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012846
CAS nummer: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7b6e5251e8559cc3d938d80d701ef62910f2a38&vid=c7b6e5251e8559cc3d938d80d701ef62910f2a38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %