Octyltriethoxysilane ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
O0171-25ML
O0171-500ML
O0171-100ML
TCIAO0171-25MLEA
215
SEK
TCIAO0171-25ML
TCIAO0171-500ML
TCIAO0171-100ML
Octyltriethoxysilane ≥97.0%
Octyltriethoxysilane
Formel:
C₁₄H₃₂O₃Si Kokpunkt: 106°C Smältpunkt: –40 °C Densitet: 0,8515 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 100°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00039883 CAS nummer: 2943-75-1 EINECS: 220-941-2 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |