Methyltriethoxysilane ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Triethoxy(methyl)silane
M0451-25ML
M0451-500ML
TCIAM0451-25MLEA
215
SEK
TCIAM0451-25ML
TCIAM0451-500ML
Methyltriethoxysilane ≥98.0%
Methyltriethoxysilane
Formel:
C₇H₁₈O₃Si MW: 178.3 g/mol Kokpunkt: 143°C Smältpunkt: -50 Flampunkt: 23°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00009066 CAS nummer: 2031-67-6 EINECS: 217-983-9 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |